Learn More
Solution tampon pH 5,00 (phtalate), Solution étalon conforme aux normes NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
49.70€ - 75.55€
Spécification
CAS | 877-24-7 |
---|---|
Couleur | Incolore |
pH | 5 |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | 13070 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10609483
|
Fisher Chemical
J/2830/08 |
500 mL |
49.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10588230
|
Fisher Chemical
J/2830/15 |
1 L |
65.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10294430
|
Fisher Chemical
J/2830/17 |
2.5 L |
75.55€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Solution tampon de pH 5,00 (phtalate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Spécification
877-24-7 | |
5 | |
13070 |
Incolore | |
Liquide | |
Flacon en plastique PEHD |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 5,00 (phtalate), Solution étalon conforme aux normes NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical