Learn More
Solution tampon pH 5,00 (phtalate), Solution étalon conforme aux normes NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Description
Solution tampon de pH 5,00 (phtalate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Spécification
Spécification
| CAS | 877-24-7 |
| Couleur | Incolore |
| pH | 5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2,5 l |
| Numéro MDL | 13070 |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |