Learn More
Solution tampon pH 7,0 (20 °C), dihydrogénophosphate de potassium / phosphate d’hydrogène disodique, traçable au SRM à partir du NIST, avec fongicide, Honeywell Fluka™
Dihydrogénophosphate de potassium / phosphate d’hydrogène disodique traçable au SRM à partir du NIST, avec fongicide
22.85€ - 336.41€
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15634030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
33646-100ML
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15664030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
33646-500ML
500 mL
43.98€
500mL
15684030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
33646-6X100ML
6 x 100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15654030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
33646-1L
1 L
64.33€
1L
15604040
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
33646-6X500ML
6 x 500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15674030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
33646-5L-VP
5 L
121.07€
5L
15694030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
33646-6X1L
6 x 1 L
336.41€
6 pièces
15644030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
33646-10L-VP
10 L
197.93€
10L
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
1336-21-6
35.05
14923
N.O
H5NO
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
Spécification
Buffer solution
7.0
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
azanium ; hydroxyde
14923
1336-21-6
H5NO
NONH for all modes of transport
N.O
35.05
CHEBI:18219