Learn More
Solution tampon pH 7,0 (20 °C), dihydrogénophosphate de potassium / phosphate d’hydrogène disodique, traçable au SRM à partir du NIST, avec fongicide, Honeywell Fluka™
Code produit. 15684030
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dihydrogénophosphate de potassium / phosphate d’hydrogène disodique traçable au SRM à partir du NIST, avec fongicide
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
Note relative au nom potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, with fungicide, traceable to SRM from NIST
Quantité 6 x 100 mL
Numéro MDL MFCD00066650
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC amine hydrate