Learn More
Solution tampon pH 6,865, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
46.00€ - 61.00€
Spécification
pH 6.865
Forme physique Liquide
Type de solution Tampon
Formule Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate Hydrogen
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12940654
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
SOL 010 500
500 mL
46.00€
500mL
12900664
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
SOL 016 1L
1000 mL
61.00€
1000mL
Spécification
6.865
Liquide
Tampon
Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate Hydrogen
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 6,865, Fisher Chemical™