Learn More
Solution tampon pH 6,865, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
Spécification
Spécification
| pH | 6.865 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1000 mL |
| Type de solution | Tampon |
| Formule | Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate Hydrogen |