Learn More
Solution tampon pH 6,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST
Marque: Honeywell-Fluka 33545-6X1L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer solution | |
1336-21-6 | |
H5NO | |
Flacon poly | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; hydroxyde | |
14923 |
Citric acid/sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST | |
6 x 1 L | |
MFCD00066650 | |
NONH for all modes of transport | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |