Learn More
Applied Biosystems™ Pack QuantStudio™ Absolute Q, comprenant système de PCR numérique, PC de bureau, formation Smart Start et extension de garantie de 1 an
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le système QuantStudio Absolute Q offre une solution de haute qualité, cohérente et facile à utiliser pour les chercheurs qui souhaitent rejoindre la révolution de la quantification. En combinant la puissance de la quantification absolue par PCR numérique (dPCR) avec la simplicité d’un flux de travail qPCR, toutes les étapes nécessaires à la dPCR (compartimentation, cycle thermique et acquisition de données) sont intégrées dans un seul instrument.
Caractéristiques du système QuantStudio Absolute Q :
- Flux de travail simple et pratique de type qPCR avec seulement cinq minutes de manipulation.
- Réduction des erreurs et des saisies manuelles avec toutes les fonctions intégrées dans un seul instrument.
- Accomplissez plus, plus rapidement : Productivité accrue avec des résultats en seulement 90 minutes.
- Le logiciel de PCR numérique QuantStudio Absolute Q permet une configuration, une surveillance et une analyse intuitives.
- Fonctionnalités de sécurité, d’audit et de signature électronique pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11.
- L’orientation SmartStart est effectuée à distance ou en laboratoire par un chercheur d’application de terrain (Field Application Scientist).
- Aide les utilisateurs à être rapidement opérationnels, connectés au réseau/cloud local et à choisir les réactifs/consommables appropriés.
- Réduction des temps d’indisponibilité grâce à l’assistance Smart Remote ; signaler les problèmes au support technique pour une résolution rapide.
Spécification
Spécification
| Format des blocs | Non interchangeables |
| Contenu et stockage | Système de PCR numérique, PC de bureau, formation Smart Start et extension de garantie de 1 an |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16 |
| Gamme de produits | QuantStudio |
| Type de produit | Système de PCR numérique |
| À utiliser avec (application) | PCR numérique |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |