Learn More
Solution tampon, pH 2,00, Reagecon™
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 2,00 est testée à 20°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,02. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
34.95€ - 101.00€
Spécification
Point de fusion | 0°C |
---|---|
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
pH | 2.00 ±0.02 |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11492004
![]() |
Reagecon
10205 |
500 mL |
34.95€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12705393
![]() |
Reagecon
1020 |
1000 mL |
101.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable NIST.La solution tampon Reagecon™, pH 2,00 est testée à 20°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,02.Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Certification ISO 9001:2008
- Accrédité ISO 17025
Spécification
0°C | |
Incolore | |
Liquide | |
Yes |
100°C | |
2.00 ±0.02 | |
Glycine, acide chlorhydrique, chlorure de sodium | |
Fully miscible in water |