Learn More
Solution tampon, pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11492004 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 mL
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 11492004
Marque: Reagecon 10205
Edge
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 2,00 est testée à 20°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,02. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable NIST.La solution tampon Reagecon™, pH 2,00 est testée à 20°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,02.Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
  • Traçabilité SRM pour NIST
  • Certification ISO 9001:2008
  • Accrédité ISO 17025
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
pH 2.00 ±0.02
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Formule Glycine, acide chlorhydrique, chlorure de sodium
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Fully miscible in water