Learn More
Solution tampon, pH 10,00 (20°C), Fluka™
Certifié, coloré en bleu
Marque:  Honeywell-Fluka 35083-500ML
Code produit. 16232892
  • 41.27€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Buffer Solution pH 10.00 (20°C)
<0°C
Bleu
500 mL
7732-18-5, 1310-73-2, 12179-04-3
100°C (1.013 hPa)
10
Bouteille en plastique
Nom du produit
Solution tampon, pH 10,00 (20°C), Fluka™ > Quantité : 500 ml ; Emballage : Bouteille en plastique