Learn More
Solution tampon, pH 1,679, Reagecon™
La solution tampon pH de Reagecon à 25 °C est testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO17025 (réf. INAB : 264T) et à traçabilité NIST, avec stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
31.38€ - 107.00€
Spécification
Point de fusion | 0°C |
---|---|
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
pH | 1.679 ±0.01 |
Forme physique | Liquid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11862422
|
Reagecon
42508 |
250 mL | N/A | ||||||
11832643
![]() |
Reagecon
101679 |
500 mL |
107.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Étalonnée à une valeur NIST de précision standard
- Agréé ISO 17025
Spécification
0°C | |
Incolore | |
Liquid | |
Yes |
100°C | |
1.679 ±0.01 | |
Caractéristique | |
Fully miscible in water |