Learn More
Solution tampon concentrée pH 2,00 (glycine), étalon NIST pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical J/2800C/05
31.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10080632
  • 585.00€ / 1 ampoule
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Incolore
2
Liquide
1 AMP
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Solution tampon concentrée pH 2,00 (glycine), étalon NIST pour la mesure du pH, Fisher Chemical > 1AMP, ampoule