Learn More
Solution tampon pH 2,00 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Description
Solution tampon de pH 2,00 (glycine), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 2 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution pH 2 (glycine) Standard Buffer Solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.