Learn More
Thermo Scientific™ Godets et couvercles pour rotor à godets oscillants 4 places Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 75-002-000
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend Mach 1.6 / 1.6R équipées d’un rotor à godets oscillants 4 places 75-002-000.
Marque:  Thermo Scientific™ 75002002
Code produit. 10317552
  • 505.52€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R équipées du rotor à godets oscillants à 4 places 75-002-000.
Choisissez des godets rectangulaires ou ronds.
  • Capacité des godets rectangulaires (75-002-001) : 150 ml
  • Capacité des godets ronds (75-002-002) : 400 ml
  • Les couvercles étanches aux aérosols conviennent au confinement biologique.
Informations sur la commande
Les godets et les couvercles sont vendus séparément. Les godets sont vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. Les couvercles sont vendus par paires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor à godets oscillants TTH-400
Bucket
Seau rond 400 ml
400 mL
400 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Godets et couvercles pour rotor à godets oscillants 4 places Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 75-002-000 > Seau rond 400 ml