Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cuves à une seule position, à thermostatisation Peltier, sur base Smart pour spectrophotomètre Evolution 300
Régulent la température de 5° à 110°C
Marque: Thermo Scientific™ 10010301
Includes: Un support pour 1 cuvette sur la base Smart, contrôleur de température, boîte de 10 barreaux d’agitation (14-386-439)
Requires : Sonde de température (14-386-420) pour la surveillance de la température
Description
- Reconnus par les logiciels PC VISIONpro, VISIONlife et VISIONsecurity .
- Montée en température de 0.1 à 6°C/min.
- Système de refroidissement à air avec agitation des échantillons
- Accueille une cuve rectangulaire avec un trajet optique d’une longueur maximale de 10 mm
Spécification
Porte-cuve | |
Spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ 300 | |
Un support de cuvette sur la base Smart, contrôleur de température, boîte de 10 barreaux d’agitation |