Learn More
Robu™ Büchner Filter Funnels with Porosity 2 VitraPOR™ Glass Filter Discs
Robu™ Büchner Filter Funnels with Glass Filter Discs are made of pure borosilicate 3.3 glass and are highly resistant to most chemicals, including solvents, acids, and alkalis. The VitraPOR™ filter disc is rated as Porosity 2 (Pore size: 40 to 100 μm, Standard: ISO 4793-80).
35.46€ - 150.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 4793-80 |
À utiliser avec (application) | Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins |
À utiliser avec (équipement) | Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) |
Porosité | 40 to 100 μm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10498142
|
Robu™
21122 |
125 ml | 56 mm | 65mm | 10 mm |
66.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10143691
|
Robu™
21502 |
50 ml | 53 mm | 40 mm (dia. ext.) ; 36 mm (dia. int.) | 10mm |
41.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10295691
|
Robu™
21112 |
1 000 ml | 115 mm | 130 mm (dia. ext.) ; 124 mm (dia. int.) | 22mm |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10039379
|
Robu™
21252 |
250 ml | 65 mm | 85 mm (dia. ext.) ; 80 mm (dia. int.) | 18mm |
75.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10450262
|
Robu™
21122 |
125 ml | 56 mm | 65mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Product Type: Büchner Filter Funnel
- Material: Borosilicate 3.3 Glass (Body), VitraPOR™ Glass (Filter)
- Porosity: Grade 2
- Pore Size: 40-100 μm
- Standard: ISO 4793-80
- For Use With (Application): Filtration
- For Use With (Equipment): Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652)
Spécification
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
40 to 100 μm |
ISO 4793-80 | |
Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) | |
Entonnoir de filtration Buchner |