Learn More
BTX™ Plaques d’électroporation à 96 puits HT 25
Pour une utilisation avec les systèmes d’électroporation ECM 630 et ECM 830
Marque: BTX™ 450466
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plaque d’électroporation jetable à 25 puits
- 4 mm d’espace
- 200 μl
- 1 plaque
Spécification
25-well | |
Système d’électroporation à 96 puits Gemini X2 | |
BTX Electroporation | |
25-Well Disposable Electroporation Plate, 2 mm gap, 100 μl, coated, 1 plate | |
1 x plate with seal | |
0,078 in | |
125 μl | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |
Transfection de pARNi, études de bibliothèques et projet de cellules souches | |
Medical grade polycarbonate, polished aluminium | |
Electroporation consumables | |
Plaque d’électroporation à 25 puits | |
S/O | |
2 mm | |
Stérile | |
Yes |