Learn More
BTX™ Plaques d’électroporation à 25 puits HT
Click to view available options
Taille (métrique) de l’écart:
2 mm
4 mm
Volume (métrique):
125 μl
250 μl
Quantité:
1/boîte
6/boîte
S/O
Packungsgröße:
1 pièce
6 pièces
Beschreibung
- Plaque d’électroporation jetable à 25 puits
- 4 mm d’espace
- 200 μl
- 1 plaque
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 25-well |
| À utiliser avec (application) | Transfection de pARNi, études de bibliothèques et projet de cellules souches |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électroporation à 96 puits Gemini X2 |
| Matériau | Medical grade polycarbonate, polished aluminum |
| Gamme de produits | BTX Electroporation |
| Type de produit | Electroporation consumables |
| Description | 25-Well Disposable Electroporation Plate, 4 mm gap, 200 μl, 1 plate |
| Chambre d’électroporation | Plaque d’électroporation à 25 puits |
| Quantité | 1/boîte |
| Taille (impériale) de l’espace | 0,15 in |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur