Learn More
BTX™ Plaques d’électroporation à 96 puits HT 25
Pour une utilisation avec les systèmes d’électroporation ECM 630 et ECM 830
Marque:  BTX™ 450463
Code produit. 15407320
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Plaque d’électroporation jetable à 25 puits
  • 4 mm d’espace
  • 200 μl
  • 1 plaque
Spécification
Spécification
Transfection de cellules de mammifères, transformation de bactéries et de levures, sélection de bibliothèques de pARNi et d’ADNc
Medical Grade polycarbonate, polished aluminum
Electroporation consumables
Plaque d’électroporation à 25 puits
6/boîte
4 mm
Stérile
Système d’électroporation à 96 puits Gemini X2
BTX Electroporation
25-Well Disposable Electroporation Plate, 4 mm gap, 200 μl, pkg. of 6
6 x 25-well electroporation plate, plate seals
0,15 in
250 μl
Yes