Learn More
Brannan™ Densimètres BS 718 M50
Pour la création de rapports de mesure de la densité relative d’un liquide comparé à l’eau. Les densimètres BS 718 M50 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast, de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Marque:  Brannan™ 10/345/0
Code produit. 12809177
  • 19.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • BS 718 : 1991 est généralement aligné sur les normes ISO 387 et ISO 649
  • Étalonnés à l’aide des unités acceptées de grammes par millilitre (g/ml)
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
  • Disponibles pour les tensions superficielles faible et moyenne
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Longueur de 270 mm
Spécification
Spécification
1Pack
0,001 g/ml
ISO 387, ISO 649
Grenaille d’acier
1,35 à 1,40 g/ml
Densimètre M50
0,001 g/ml
270 mm
Ajusté pour la tension de surface du milieu