Learn More
Brannan™ Densimètres BS 718 M50
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,95 à 1,00 g/ml
1,00 à 1,05 g/ml
1,05 à 1,10 g/ml
1,10 à 1,15 g/ml
1,15 à 1,20 g/ml
1,20 à 1,25 g/ml
1,25 à 1,30 g/ml
1,30 à 1,35 g/ml
1,35 à 1,40 g/ml
1,40 à 1,45 g/ml
À utiliser avec (application):
Ajusté pour la tension de surface du milieu
Ajusté pour la tension superficielle basse
Conditionnement:
1 pièce
Description
- BS 718 : 1991 est généralement aligné sur les normes ISO 387 et ISO 649
- Étalonnés à l’aide des unités acceptées de grammes par millilitre (g/ml)
- Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
- Disponibles pour les tensions superficielles faible et moyenne
- Avec un tube protecteur en plastique
- Longueur de 270 mm
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Pack |
| Type | Densimètre M50 |
| Précision | 0,001 g/ml |
| Incréments | 0,001 g/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 387, ISO 649 |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Type de lest | Grenaille d’acier |
| À utiliser avec (application) | Ajusté pour la tension de surface du milieu |
| Plage de densité relative | 1,10 à 1,15 g/ml |