Learn More
Kautex™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité marron
Utilisez les flacons à col large en polyéthylène basse densité marron-transparent Kautex™ pour limiter l’exposition à la lumière et réduire l’altération possible du contenu du flacon grâce à la transmission de la lumière.
Marque: Kautex™ 2000784583
Informations supplémentaires : Poids : 0.69300kg
Description
- La couleur marron protège les matériaux photosensibles contre la lumière UV
- L’ouverture à col large signifie que les flacons sont faciles à remplir et à nettoyer
- Rond
- Avec bouchon
Spécification
50 ml | |
23,8mm | |
PEBD | |
650 | |
50/boîte | |
Non | |
Flacon à col large | |
32 mm | |
Bouchon à vis |
Marron | |
Rond | |
23,8mm | |
Bouchon à vis en PEBD | |
Oui | |
76 mm | |
PEBD | |
39 mm |