Learn More
Poudre de bronze, maille de -100, 99,0 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
44.92€ - 129.65€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bronze |
---|---|
Aspect | Bronze colored powder |
Plage de pourcentage du dosage | 99% (Metals basis) |
Numéro MDL | MFCD00198187 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088359.30 |
250 g |
44.92€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088359.A1 |
1 kg |
129.65€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bronze powder suitable for a range of applications including resin-casting, decorative coatings and powder metallurgy. Also used for hydraulic seals, surface engineering, decorative, welding and brazing, diamond tooling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Bronze | |
99% (Metals basis) | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
Bronze colored powder | |
MFCD00198187 | |
-100 Mesh | |
Poudre |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante