Learn More
Poudre de bronze, maille de -100, 99,0 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088359.30
44.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bronze powder suitable for a range of applications including resin-casting, decorative coatings and powder metallurgy. Also used for hydraulic seals, surface engineering, decorative, welding and brazing, diamond tooling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Bronze | |
99% (Metals basis) | |
250 g | |
-100 Mesh | |
Poudre |
Bronze colored powder | |
MFCD00198187 | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
W24A039 | Certificat d’analyse | 15/01/2025 | 088359.30,088359.A1 |
Y09I035 | Certificat d’analyse | 18/11/2022 | 088359.30,088359.A1 |
W06C010 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 088359.30,088359.A1 |
K05P10 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 088359.30,088359.A1 |
F26M37 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 088359.30,088359.A1 |