Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromophénol, réactif ACS
39.80€ - 235.17€
Identifiants chimiques
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
Numéro MDL MFCD00005875
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
CID PubChem 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1,lambda\{6\}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10015540
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
403140050
5 g Flacon en verre
39.80€
5g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10480821
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
403140100
10 g Flacon en verre
66.43€
10g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10581334
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
403140500
50 g Flacon en verre
235.17€
50g
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
115-39-9
669.96
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
8272
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1,lambda\{6\}-benzoxathiol-3-yl]phénol
C19H10Br4O5S
MFCD00005875
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
CHEBI:59424
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spécification
Bromophenol Blue
Pure
Passes Test
MFCD00005875
15, 1454
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
669.96
CHEBI:59424
Réactif ACS
Orange-rose à rouge ou violet
279.0°C
115-39-9
C19H10Br4O5S
19, I, 649
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
Authentique
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1,lambda\{6\}-benzoxathiol-3-yl]phénol
8272
669.96
from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Poudre