Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromophénol
Code produit. 10581334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
Code produit. 10581334
Marque: Thermo Scientific Chemicals 403140500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
Numéro MDL MFCD00005875
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
CID PubChem 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1,lambda\{6\}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue
Point de fusion 279.0°C
Note relative au nom Pure
Clarity Passes Test
Beilstein 19, I, 649
Merck Index 15, 1454
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 669.96
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Couleur Orange-rose à rouge ou violet
Quantité 50 g
Forme physique Poudre