Learn More
Bromocyclopentane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
34.87€ - 121.61€
Identifiants chimiques
CAS | 137-43-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.031 |
Numéro MDL | MFCD00001359 |
Clé InChI | BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane |
CID PubChem | 8728 |
Nom IUPAC | Bromocyclopentane |
SMILES | C1CCC(C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11482807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15455.22 |
100 g |
34.87€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15455.36 |
500 g |
121.61€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bromocyclopentane is a precursor used in the preparation of cyclopentene and cyclopentanol. It is a fatty bromide, which is used as a solvent. It is used as an intermediate for the preparation of surfactant and pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromocyclopentane est un précurseur utilisé dans la préparation du cyclopentène et du cyclopentanol. Il s’agit d’un bromure gras, qui est utilisé comme solvant. Il est utilisé comme intermédiaire pour la préparation des surfactants et des produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
137-43-9 | |
149.031 | |
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N | |
8728 | |
C1CCC(C1)Br |
C5H9Br | |
MFCD00001359 | |
cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane | |
Bromocyclopentane |
Spécification
Bromocyclopentane | |
1.390 | |
42°C (107°F) | |
C5H9Br | |
MFCD00001359 | |
1209256 | |
Immiscible with water. | |
C1CCC(C1)Br | |
149.031 | |
149.04 | |
Liquide |
137-43-9 | |
137°C to 139°C | |
98% | |
1.4895 | |
UN1993 | |
cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane | |
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N | |
Bromocyclopentane | |
8728 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-294-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante