Learn More
Bromocyclopentane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11482807
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11482807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15455.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.031 g/mol
Bromocyclopentane is a precursor used in the preparation of cyclopentene and cyclopentanol. It is a fatty bromide, which is used as a solvent. It is used as an intermediate for the preparation of surfactant and pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromocyclopentane est un précurseur utilisé dans la préparation du cyclopentène et du cyclopentanol. Il s’agit d’un bromure gras, qui est utilisé comme solvant. Il est utilisé comme intermédiaire pour la préparation des surfactants et des produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-43-9
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.031
Numéro MDL MFCD00001359
Clé InChI BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
CID PubChem 8728
Nom IUPAC Bromocyclopentane
SMILES C1CCC(C1)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau Bromocyclopentane
Densité 1.390
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.4895
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1209256
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 149.04
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bromocyclopentane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Bromocyclopentane