Learn More
Vert de bromocrésol, pur, niveau indicateur, Fisher Chemical
53.20€ - 332.00€
Spécification
Point de fusion | 225°C |
---|---|
CAS | 76-60-8 |
Formule moléculaire | C21H14Br4O5S |
Numéro MDL | 5874 |
Poids de la formule | 698.01g/mol |
Description
Spécification
225°C | |
C21H14Br4O5S | |
698.01g/mol | |
Beige |
76-60-8 | |
5874 | |
Cuve en verre | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bromocresol Green
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vert de bromocrésol, pur, niveau indicateur, Fisher Chemical