Learn More
Vert de bromocrésol, pur, niveau indicateur, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 225°C |
| CAS | 76-60-8 |
| Formule moléculaire | C21H14Br4O5S |
| Numéro MDL | 5874 |
| Poids de la formule | 698.01g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Couleur | Beige |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre |