Learn More
Acide bromacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
37.39€ - 343.71€
Identifiants chimiques
CAS 79-08-3
Formule moléculaire C2H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.948
Numéro MDL MFCD00002678
Clé InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
CID PubChem 6227
Nom IUPAC Acide 2-bromacétique
SMILES C(C(=O)O)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11477017
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14403.30
250 g
37.39€
250g
11467017
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14403.0B
1000 g
91.25€
1000g
11487017
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14403.0I
5000 g
343.71€
5000g
Description
Description
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide bromoacétique est utilisé dans la synthèse organique et comme agent alkylant. Il est également utilisé comme biochimique pour la recherche protéomique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique et sensible à la lumière et à l’air. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acide bromacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals