Learn More
Acide bromacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11477017
Acide bromacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477017
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11477017
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14403.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide bromoacétique est utilisé dans la synthèse organique et comme agent alkylant. Il est également utilisé comme biochimique pour la recherche protéomique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique et sensible à la lumière et à l’air. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-08-3
Formule moléculaire C2H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.948
Numéro MDL MFCD00002678
Clé InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6227
Nom IUPAC Acide 2-bromacétique
SMILES C(C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic acid
Point de fusion 44°C to 49°C
Densité 1.93
Point d’ébullition 207°C to 209°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire BrCH2CO2H
Quantité 250 g
Numéro UN UN3425
Beilstein 506167
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,1400
Informations sur la solubilité Soluble in water, alcohol
Poids de la formule 138.95
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248054 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberA14403.0I,A14403.0B,A14403.30
Numéro de lot10233967 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/07/2023 Catalog NumberA14403.0I,A14403,A14403.0B,A14403.30
Numéro de lot10221048 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14403.0I,A14403.0B,A14403.30
Numéro de lot10115865 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14403.0I,A14403.0B,A14403.30
Numéro de lot10151388 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14403.0I,A14403.0B,A14403.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bromoacetic acid
Nom du produit
Acide bromacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >