Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu brillant R, pur
26.00€ - 678.00€
Identifiants chimiques
CAS 6104-59-2
Formule moléculaire C45H44N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 825.97
Numéro MDL MFCD00041762
Clé InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
CID PubChem 61365
Nom IUPAC sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10124260
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
191490050
5 g Flacon en verre
26.00€
5g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10184300
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
191490250
25 g Flacon en verre
72.80€
25g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10378090
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
191491000
100 g Flacon en verre
201.00€
100g
Expédition estimée: 14-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10743524
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
191495000
500 g Flacon en verre
678.00€
500g
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
6104-59-2
825.97
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
61365
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
C45H44N3NaO7S2
MFCD00041762
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
Spécification
700 (at lambda min.)
174.0°C to 180.0°C
6104-59-2
C45H44N3NaO7S2
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
825.97
588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Pures
Poudre cristalline
Brilliant Blue R
Pure
1 to 1.2
MFCD00041762
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Authentique
sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
61365
825.98
De bordeaux à marron-violet
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 228-060-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only