Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu brillant R, pur
Code produit. 10743524
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-59-2
Formule moléculaire C45H44N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 825.97
Numéro MDL MFCD00041762
Clé InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
CID PubChem 61365
Nom IUPAC sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Spécification
Absorbance 700 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau Brilliant Blue R
Point de fusion 174.0°C to 180.0°C
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1 to 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Poids de la formule 825.98
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur De bordeaux à marron-violet
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline