Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton
Résistant à la corrosion.
Marque: Brady™ 805834
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Cadenas en laiton | |
Laiton | |
Cadenas en laiton | |
49,00 x 73,00 mm | |
27,0 mm | |
5 | |
49 mm |
BRASS PADLOCK 50 MM HARD ST SHACK 6/PAC | |
Acier, Steel | |
7,0 mm | |
73 mm | |
Acier durci | |
6/boîte | |
42 mm |