Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton
Click to view available options
Largeur (métrique) de la manille:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Nbre de broches:
4
5
Conditionnement:
1 BX
6 pièces
Description
- Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cadenas en laiton |
| Alternate Part Number | BRASS PADLOCK 30 MM HARD ST SHACK 6/PAC |
| Couleur | Laiton |
| Matériau | Acier |
| Description | Cadenas en laiton |
| Diamètre (métrique) de la manille | 5 mm |
| Dimensions (L x l) | 30,00 x 47,00 mm |
| Hauteur (métrique) | 47 mm |
| Hauteur (métrique) de la manille | 14,5 mm |
| Material (Shackle) | Acier durci |
| Afficher plus |