Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage ultrasonique Bransonic™, racks de support
À utiliser avec les bains à ultrasons Branson
Marque: Branson Ultrasonics™ CPN-916-042
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
À utiliser avec les bains à ultrasons Branson
- Choix de tailles pour s’adapter à tous les bains
Spécification
Rack de support | |
Pour modèle 5800 | |
38,1 cm |
Bain à ultrasons, modèle 5800 | |
15 in | |
15 in |