Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage ultrasonique Bransonic™, racks de support
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bain à ultrasons, modèle 1800
Bain à ultrasons, modèle 2800
Bain à ultrasons, modèle 3800
Bain à ultrasons, modèle 5800
Bain à ultrasons, modèle 8800
Hauteur (impériale):
8 po
12 po
15 in
20 po
Largeur (impériale):
6 po
8 po
15 in
15 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec les bains à ultrasons Branson
- Choix de tailles pour s’adapter à tous les bains
Spécification
Spécification
| Type | Rack de support |
| À utiliser avec (équipement) | Bain à ultrasons, modèle 8800 |
| À utiliser avec (application) | Pour modèle 8800 |
| Hauteur (impériale) | 20 po |
| Hauteur (métrique) | 50,8 cm |
| Largeur (impériale) | 15 po |