Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons, plateau d’insertion solide
Plateau solide pour méthode de nettoyage indirecte.
Marque:  Branson Ultrasonics™ 100-410-172
Code produit. 13493629
  • 130.61€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plateau solide pour nettoyeurs à ultrasons conçu pour empêcher les pièces de toucher le fond de la cuve. Nettoyage facile des salissures rejetées sur le plateau solide
  • Également adapté à la préparation d’échantillons
Spécification
Spécification
Plateau d’insertion robuste
2,7 L
7,62 cm
Poignée intégrée
19,05 cm
7,5 x 3,5 in (19,05 x 8,89 cm)
8,89 cm
3 po
0,75 gal
Bain à ultrasons, modèle 2800
7,5 in
Acier inoxydable
3,5 in