Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons, plateau d’insertion solide
Plateau solide pour méthode de nettoyage indirecte.
Marque:  Branson Ultrasonics™ 100-410-174
Code produit. 13423639
  • 164.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plateau solide pour nettoyeurs à ultrasons conçu pour empêcher les pièces de toucher le fond de la cuve. Nettoyage facile des salissures rejetées sur le plateau solide
  • Également adapté à la préparation d’échantillons
Spécification
Spécification
Plateau d’insertion robuste
6,8 L
10,16 cm
Poignée intégrée
21,59 cm
8,5 x 4,25 in (21,59 x 10,79 cm)
10,79 cm
4 po
1,5 gal
Bain à ultrasons, modèle 3800
8,5 in
Acier inoxydable
4,25 in