Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, plateaux perforés
À utiliser avec les bains à ultrasons Branson
140.00€ - 271.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10745735
|
Branson Ultrasonics™
100-410-164 |
6,8 L | Bain à ultrasons, modèle 3800 |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10796295
|
Branson Ultrasonics™
100-410-160 |
2,27 L | Bain à ultrasons, modèle 1800 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10644175
|
Branson Ultrasonics™
100-410-162 |
3,4 L | Bain à ultrasons, modèle 2800 |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10633605
|
Branson Ultrasonics™
100-410-168 |
25 L | Bain à ultrasons, modèle 8800 |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10244584
|
Branson Ultrasonics™
100-410-166 |
11,4 L | Bain à ultrasons, modèle 5800 |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
À utiliser avec les bains à ultrasons Branson
- Accessoires pour système à ultrasons de paillasse
Spécification
Plateau perforé | |
Acier inoxydable |