Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, plateaux perforés
À utiliser avec les bains à ultrasons Branson
Marque: Branson Ultrasonics™ 100-410-166
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Description
À utiliser avec les bains à ultrasons Branson
- Accessoires pour système à ultrasons de paillasse
Spécification
Plateau perforé | |
2,5 gal | |
Acier inoxydable |
11,4 L | |
Bain à ultrasons, modèle 5800 | |
29,2 x 24,1 x 15,2 cm |