Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série CPXH
Click to view available options
Modèle:
CPX1800H-E
CPX2800H-E
CPX3800H-E
CPX5800H-E
CPX8800H-E
Capacité (métrique):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Tension:
230/240 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur chauffant classique dans le secteur, qui délivre la même puissance ultrasonique, même si les conditions de charge changent.De plus, les nettoyeurs à ultrasons de plan d’examen Branson série CPXH combinent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie, et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Technologiquement avancé avec des fonctions programmables, le CPXH est extrêmement polyvalent grâce à son fonctionnement numérique avec des capacités de suivi de l’alimentation pour s’adapter aux charges légères/lourdes, son contrôle de puissance élevée/faible, son dégazage et son mode veille.
- La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation uniforme dans toute la cuve
- Transducteurs industriels robustes 40 kHz
- Minuteur numérique 99–minutes et fonctionnement ultrasonique continu
- Peut être chauffé jusqu’à 69 °C/156,2 °F avec choix possible entre degrés Fahrenheit ou Celsius
- Le suivi de la puissance ultrasonique ramène immédiatement la fréquence de la cuve à sa valeur optimale
- Le circuit de commande suit activement la fréquence de fonctionnement du nettoyeur
- Assure une cavitation inflexible et une activité constante dans le nettoyeur
- Le dégazage et le conditionnement de la solution peuvent être configurés jusqu’à 99 minutes
- Corps en plastique, résistant aux produits chimiques
- Siphon intégré sur certains modèles
- Les périodes de dégazage prolongées permettent d’autres applications que le nettoyage comme la préparation d’échantillons, qui inclut le dégazage des liquides, le mélange et l’homogénéisation, la dissolution des solides, la lyse cellulaire et la dispersion des particules
- Sa fonctionnalité programmable permet à l’utilisateur de définir la température de consigne à laquelle se déclenchent les périodes de dégazage et de traitement aux ultrasons
- Résultats reproductibles
- Activation automatique des ultrasons (le cycle ultrasonique commence une fois la température de consigne atteinte)
- Le contrôle de puissance élevée/faible permet à l’utilisateur de réduire l’amplitude de l’énergie acoustique dans le dispositif de nettoyage (puissance de 100 % pour les applications normales, de 70 % pour les applications délicates)
- Doté d’un mode veille d’économie d’énergie. Lorsque le cycle est terminé et qu’aucune touche de commande n’a été utilisée depuis 15 minutes, l’unité passe en mode veille. L’unité se rallume dès qu’une touche du contrôleur est enfoncée
- Indicateur d’alarme de sécurité anti-surchauffe
- L’étalonnage de la température est accessible par l’utilisateur via le panneau avant
- Les commandes sont situées au-dessus et derrière la cuve de nettoyage sur un panneau facilement accessible de la tour de commande. Elles sont surélevées par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
Spécification
Spécification
| Affichage | LCD |
| Matériau | Boîtier en plastique, réservoir en acier inox |
| Minuteur | 90 min |
| Fréquence | 40 kHz |
| Tension | 230/240 V |
| Capacité (impériale) | 5,5 gal. |
| Capacité (métrique) | 20,8 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage |
| Comprend | Couvercle de cuve et vanne de vidange |
| Afficher plus |