Learn More
BRAND™ Pipettes multicanaux Transferpette™ S
Protège contre les variations accidentelles de volume grâce à un dispositif innovant de réglage du volume à une main. La pipette multicanal BrandTechTM TransferpetteTM S est livrée avec un certificat de performance, un manuel, un support de tablette, deux boîtes de pointes, un réservoir de réactif, une boîte de bagues et une garantie d’un an. Les pointes brevetées amovibles remplaçables individuellement facilitent le nettoyage en laboratoire.
794.00€ - 1055.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Gamme de produits | Transferpette™ S |
Type | Pipette |
Affichage | Digital |
Comprend | Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual |
Code produit | Marque | Précision | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10161393
|
BRAND™
703706 |
±0.8% | 8 | 5 à 50 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10610794
|
BRAND™
703720 |
±1.6 % | 12 | 0.5 à 10 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10571905
|
BRAND™
703726 |
±0.8% | 12 | 5 à 50 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10446513
|
BRAND™
703728 |
±0.8% | 12 | 10 to 100 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10796164
|
BRAND™
703730 |
±0.8% | 12 | 20 to 200 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10406333
|
BRAND™
703710 |
± 0.8 % | 8 | 20 à 200μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10796354
|
BRAND™
703732 |
±0.6% | 12 | 30 to 300 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
Le volume se règle d’une seule main et le dispositif dispose d’un frein pour un réglage sécurisé.
- Bouton de contrôle central
- Piston à course réduite de 12.5 mm
- Bagues en V pour monter et éjecter la pointe sans effort
- Affichage du volume à quatre chiffres
- Léger
- Pointes coniques brevetées amovibles / remplaçables individuellement
- Autoclavable à 121°C (20 minutes)
Spécification
Autoclavable | |
Pipette | |
Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual | |
1 an | |
241.3 mm | |
142.8 mm | |
123.8 mm |
Transferpette™ S | |
Digital | |
12.5mm | |
9.5 in | |
5.62 in | |
4.87 in |