Learn More
BRAND™ Pipettes multicanaux Transferpette™ S
Protège contre les variations accidentelles de volume grâce à un dispositif innovant de réglage du volume à une main. La pipette multicanal BrandTechTM TransferpetteTM S est livrée avec un certificat de performance, un manuel, un support de tablette, deux boîtes de pointes, un réservoir de réactif, une boîte de bagues et une garantie d’un an. Les pointes brevetées amovibles remplaçables individuellement facilitent le nettoyage en laboratoire.
Marque: BRAND™ 703706
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.55080kg
Includes: Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual
Description
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
Transferpette™ S• Légère et robuste
• Autoclavable sans démontage
• Course faible 12,5mm réduisant les risques de TMS
• Grand bouton de pipetage central et éjecteur placés séparément
• Utilisation d'une seule main, réglage volume droitiers ou gauchers. Protection du réglage du volume
• Afficheur 4 chiffres haute lisibilité
• Recalibrable sans outils, indication visuelle d'une modification du calibrage usine
• Piston et éjecteur résistants à la corrosion
• Transferpette™ S-8 multicanaux
Spécification
±0.8% | |
8 | |
Pipette | |
Digital | |
12.5mm | |
241.3 x 142.8 x 123.8mm | |
241.3 mm | |
142.8 mm | |
123.8 mm |
Autoclavable | |
Transferpette™ S | |
5 à 50 μl | |
Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual | |
1 an | |
9.5 in | |
5.62 in | |
4.87 in |