Learn More
VACUUBRAND™ Kits d’entretien pour pompes et systèmes pour utilisation chimique de la série NT
Code produit. p-4389395 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
MD 4C NT VARIO, PC3003 VARIO, PC3004 VARIO
ME 4C NT
MZ 2C NT, MZ2C NT VARIO, PC201 NT, PC3002 VARIO
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16254312
Marque: VACUUBRAND™ 20696864
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Kits d’entretien pour pompes de conception chimique VACUBRAND NT.
  • Les kits comprennent des membranes, des vannes et des anneaux d’étanchéité appropriés (le cas échéant)
  • Clé non incluse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec ME 4C NT
Type Service Kit