Learn More
BRAND™ Réservoirs à réactifs
En PP épais pour une durabilité maximale. Les réservoirs de réactifs sont autoclavables et adaptés à tous les pipeteurs 8 canaux et 12 canaux. La version non stérile inclue un couvercle.
Marque: BRAND™ 703411
219.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22009" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP épais
- Adaptés à tous les pipeteurs 8 canaux et 12 canaux
- Autoclavables
- La version non stérile inclue un couvercle
Spécification
60 ml | |
Stérile | |
À utiliser avec les pipettes multicanaux. Sans couvercle | |
Autoclavables |
Polypropylène | |
Réservoir de réactif | |
Emballage individuel |