Learn More
BRAND™ Réservoirs à réactifs
Code produit. p-4707113 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10/boîte
40 sachets de 5
Emballage individuel
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
200 pièces
Code produit. 10327202
Marque: BRAND™ 703409
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PP épais pour une durabilité maximale. Les réservoirs de réactifs sont autoclavables et adaptés à tous les pipeteurs 8 canaux et 12 canaux. La version non stérile inclue un couvercle.
  • PP épais
  • Adaptés à tous les pipeteurs 8 canaux et 12 canaux
  • Autoclavables
  • La version non stérile inclue un couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 60 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
À utiliser avec (application) À utiliser avec les pipettes multicanaux. Sans couvercle
Conditionnement 40 sachets de 5
Quantité 200/Pk.
Autoclavable Autoclavables
Canaux 1
Jetable Limited-use
Forme du fond V-bottom