Learn More
BRAND™ Mini-refroidisseur pour tubes à centrifuger
Conçu pour protéger une large gamme de solutions (enzymes, ADN, ARN, suspensions cellulaires) en aidant à maintenir des températures de congélateur sur une paillasse de laboratoire.
116.00€ - 212.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tube de centrifugation |
---|---|
Matériau | Polycarbonate |
Type | Mini-refroidisseur |
Capacité (métrique) | 0,5 à 2 ml |
Capacité | Tubes de 0,5 à 2 ml |
Code produit | Marque | Couleur | Maintien de la temp., heures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Maintien de la temp., heures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10787281
|
BRAND™
114935 |
Jaune | -20°C for 60 min. |
212.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10141921
|
BRAND™
114930 |
Rouge | 0°C for 60 min. |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10441063
|
BRAND™
114940 |
Blanc | -70°C for 45 min. |
204.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- En PC durable
- Rempli d’un gel non toxique
- Contient douze tubes de 0,5 à 2,0 ml
- Fournis individuellement
Spécification
Tube de centrifugation | |
Mini-refroidisseur | |
Tubes de 0,5 à 2 ml |
Polycarbonate | |
0,5 à 2 ml |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Mini-refroidisseur pour tubes à centrifuger